3-Iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300188-1G OR300188-250MG
APOSOR300188-1GEA 402 EUR
APOSOR300188-1G APOSOR300188-250MG
3-Iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formule: C₉H₉IN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31536719
CAS nummer: 1627713-57-8