6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300199-250MG OR300199-1G
APOSOR300199-250MGEA 534 EUR
APOSOR300199-250MG APOSOR300199-1G
6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol 95%
6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol
Formule: C₈H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28129182
CAS nummer: 1214241-98-1