5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300237-1G OR300237-250MG
APOSOR300237-1GEA 723 EUR
APOSOR300237-1G APOSOR300237-250MG
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
Formule: C₇H₈BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31556420
CAS nummer: 1845754-43-9