5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300243-1G OR300243-250MG
APOSOR300243-1GEA 1010 EUR
APOSOR300243-1G APOSOR300243-250MG
5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Formule: C₁₀H₈IN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30528043
CAS nummer: 2090128-41-7