tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl (3-bromo-5-methylbenzyl)carbamate
OR300247-1G OR300247-250MG
APOSOR300247-1GEA 622 EUR
APOSOR300247-1G APOSOR300247-250MG
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Formule: C₁₃H₁₈BrNO₂
MW: 300.192 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30531038
CAS nummer: 1998726-82-1