2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[4,5-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300260-100MG OR300260-250MG
APOSOR300260-100MGEA 600 EUR
APOSOR300260-100MG APOSOR300260-250MG
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[4,5-c]pyridine
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[4,5-c]pyridine
Formule: C₇H₉BrN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22571362
CAS nummer: 1280704-26-8