tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300270-1G OR300270-250MG
APOSOR300270-1GEA 292 EUR
APOSOR300270-1G APOSOR300270-250MG
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12408236
CAS nummer: 879887-32-8