5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300279-1G OR300279-500MG
APOSOR300279-1GEA 874 EUR
APOSOR300279-1G APOSOR300279-500MG
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O₂S·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26680605
CAS nummer: 693771-79-8