7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300314-1G OR300314-250MG
APOSOR300314-1GEA 1460 EUR
APOSOR300314-1G APOSOR300314-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
Formule: C₁₄H₁₄BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29765459
CAS nummer: 1301219-07-7