7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300315-100MG OR300315-250MG
APOSOR300315-100MGEA 180 EUR
APOSOR300315-100MG APOSOR300315-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Formule: C₁₂H₁₀BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27937964
CAS nummer: 1260493-98-8