tert-Butyl (5-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300320-100MG OR300320-250MG
APOSOR300320-100MGEA 184 EUR
APOSOR300320-100MG APOSOR300320-250MG
tert-Butyl (5-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (5-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methylcarbamate
Formule: C₁₁H₁₄BrClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31621104
CAS nummer: 2231673-63-3