2-Bromo-3-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300362-1G OR300362-250MG
APOSOR300362-1GEA 577 EUR
APOSOR300362-1G APOSOR300362-250MG
2-Bromo-3-methylquinoline
2-Bromo-3-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222.081 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03695835
CAS nummer: 35740-86-4