3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300370-1G OR300370-250MG
APOSOR300370-1GEA 407 EUR
APOSOR300370-1G APOSOR300370-250MG
3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Formule: C₆H₂BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22380416
CAS nummer: 1335052-66-8