2-Chloroquinoxalin-6-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300371-1G OR300371-250MG
APOSOR300371-1GEA 192 EUR
APOSOR300371-1G APOSOR300371-250MG
2-Chloroquinoxalin-6-amine
2-Chloroquinoxalin-6-amine
Formule: C₈H₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16628196
CAS nummer: 112928-27-5