2-Methoxypyridine-3,4-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300373-1G OR300373-500MG
APOSOR300373-1GEA 512 EUR
APOSOR300373-1G APOSOR300373-500MG
2-Methoxypyridine-3,4-diamine
2-Methoxypyridine-3,4-diamine
Formule: C₆H₉N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10574697
CAS nummer: 33631-04-8