3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300376-1G OR300376-250MG
APOSOR300376-1GEA 653 EUR
APOSOR300376-1G APOSOR300376-250MG
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₃Br₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20923265
CAS nummer: 1352395-84-6