7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300377-1G OR300377-250MG
APOSOR300377-1GEA 458 EUR
APOSOR300377-1G APOSOR300377-250MG
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₆H₃ClIN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22380448
CAS nummer: 1357946-98-5