3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300378-1G OR300378-250MG
APOSOR300378-1GEA 290 EUR
APOSOR300378-1G APOSOR300378-250MG
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formule: C₆H₃BrClN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13177858
CAS nummer: 245325-30-8