3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300379-1G OR300379-250MG
APOSOR300379-1GEA 553 EUR
APOSOR300379-1G APOSOR300379-250MG
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₃BrClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14706800
CAS nummer: 1245649-96-0