7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300381-1G OR300381-250MG
APOSOR300381-1GEA 378 EUR
APOSOR300381-1G APOSOR300381-250MG
7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Formule: C₇H₄BrNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18801029
CAS nummer: 603305-89-1