7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300382-1G OR300382-250MG
APOSOR300382-1GEA 363 EUR
APOSOR300382-1G APOSOR300382-250MG
7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Formule: C₇H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22380148
CAS nummer: 1337880-74-6