3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300389-1G OR300389-250MG
APOSOR300389-1GEA 380 EUR
APOSOR300389-1G APOSOR300389-250MG
3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20327981
CAS nummer: 1344046-12-3