5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300392-1G OR300392-250MG
APOSOR300392-1GEA 280 EUR
APOSOR300392-1G APOSOR300392-250MG
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formule: C₆H₃ClIN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18250844
CAS nummer: 1260666-29-2