2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300396-1G OR300396-250MG
APOSOR300396-1GEA 256 EUR
APOSOR300396-1G APOSOR300396-250MG
2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Formule: C₇H₈BrNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26127742
CAS nummer: 1820649-46-4