4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300400-1G OR300400-250MG
APOSOR300400-1GEA 192 EUR
APOSOR300400-1G APOSOR300400-250MG
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₆H₃BrIN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22380433
CAS nummer: 1357946-69-0