tert-Butyl 2-chloro-5-methylpyridin-4-ylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300401-1G OR300401-250MG
APOSOR300401-1GEA 582 EUR
APOSOR300401-1G APOSOR300401-250MG
tert-Butyl 2-chloro-5-methylpyridin-4-ylcarbamate
tert-Butyl 2-chloro-5-methylpyridin-4-ylcarbamate
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26936365
CAS nummer: 1820717-60-9