tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300402-1G OR300402-250MG
APOSOR300402-1GEA 330 EUR
APOSOR300402-1G APOSOR300402-250MG
tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16036499
CAS nummer: 679392-20-2