1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300404-1G OR300404-250MG
APOSOR300404-1GEA 308 EUR
APOSOR300404-1G APOSOR300404-250MG
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₇H₅BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18257815
CAS nummer: 1256808-29-3