1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300405-1G OR300405-250MG
APOSOR300405-1GEA 725 EUR
APOSOR300405-1G APOSOR300405-250MG
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₈H₈BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18261721
CAS nummer: 1211533-25-3