3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR300406-1G OR300406-250MG
APOSOR300406-1GEA 366 EUR
APOSOR300406-1G APOSOR300406-250MG
3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₆H₃Br₂N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22380429
CAS nummer: 1357946-34-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III