7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR300408-1G OR300408-250MG
APOSOR300408-1GEA 344 EUR
APOSOR300408-1G APOSOR300408-250MG
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formule: C₆H₃ClIN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18633053
CAS nummer: 1268521-18-1