Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300500-1G OR300500-250MG OR300500-500MG
APOSOR300500-1GEA 513 EUR
APOSOR300500-1G APOSOR300500-250MG APOSOR300500-500MG
Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00185013
CAS nummer: 30727-21-0