2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300509-10G OR300509-1G OR300509-5G
APOSOR300509-10GEA 0 EUR
APOSOR300509-10G APOSOR300509-1G APOSOR300509-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₃ClN₂O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052434
CAS nummer: 1330171-75-9