2-Bromomaleimide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300516-1G OR300516-5G
APOSOR300516-1GEA 60 EUR
APOSOR300516-1G APOSOR300516-5G
2-Bromomaleimide 95+%
2-Bromomaleimide
Formule: C₄H₂BrNO₂
Smeltpunt: 146…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09035063
CAS nummer: 98026-79-0