5-[3-(tert-Butyl)-1-(2,4-dichlorobenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR30053-10G
OR30053-1G
OR30053-5G
APOSOR30053-10GEA
436
EUR
APOSOR30053-10G
APOSOR30053-1G
APOSOR30053-5G
5-[3-(tert-Butyl)-1-(2,4-dichlorobenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
5-[3-(tert-Butyl)-1-(2,4-dichlorobenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formule:
C₁₇H₁₉Cl₂N₅S MW: 396.337 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01765440 CAS nummer: 306937-18-8 |