Methyl 3-[N-tert-butoxycarbonylmethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(tert-Butoxycarbonylmethoxycarbonylmethylamino)propanoic acid methyl ester
OR300551-1G OR300551-100MG OR300551-250MG OR300551-500MG OR300551-2.5G
APOSOR300551-1GEA 277 EUR
APOSOR300551-1G APOSOR300551-100MG APOSOR300551-250MG APOSOR300551-500MG APOSOR300551-2.5G
Methyl 3-[N-tert-butoxycarbonylmethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
Methyl 3-[N-tert-butoxycarbonylmethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
Formule: C₁₂H₂₁NO₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24369713
CAS nummer: 194924-94-2