Ethyl 4-bromobenzimidate hydrochloride, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300575-1G OR300575-5G
APOSOR300575-1GEA 0 EUR
APOSOR300575-1G APOSOR300575-5G
Ethyl 4-bromobenzimidate hydrochloride, tech
Ethyl 4-bromobenzimidate hydrochloride
Formule: C₉H₁₀BrNO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12131140
CAS nummer: 55368-83-7