Ethyl 3-methyl-5-phenylpyrazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300580-1G OR300580-250MG OR300580-500MG
APOSOR300580-1GEA 0 EUR
APOSOR300580-1G APOSOR300580-250MG APOSOR300580-500MG
Ethyl 3-methyl-5-phenylpyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-methyl-5-phenylpyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659797
CAS nummer: 76923-16-5