6-Methylpyridine-2-carboxamidine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300668-1G OR300668-5G
APOSOR300668-1GEA 155 EUR
APOSOR300668-1G APOSOR300668-5G
6-Methylpyridine-2-carboxamidine hydrochloride 95+%
6-Methylpyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formule: C₇H₉N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09952702
CAS nummer: 112736-11-5