3-Amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300746-1G OR300746-250MG OR300746-500MG OR300746-2.5G OR300746-5G
APOSOR300746-1GEA 250 EUR
APOSOR300746-1G APOSOR300746-250MG APOSOR300746-500MG APOSOR300746-2.5G APOSOR300746-5G
3-Amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01085687
CAS nummer: 58327-76-7