2-(Morpholin-4-yl)-2-phenylacetamide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300755-1G OR300755-250MG OR300755-500MG OR300755-2.5G
APOSOR300755-1GEA 250 EUR
APOSOR300755-1G APOSOR300755-250MG APOSOR300755-500MG APOSOR300755-2.5G
2-(Morpholin-4-yl)-2-phenylacetamide hydrochloride
2-(Morpholin-4-yl)-2-phenylacetamide hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11227158
CAS nummer: 6327-69-1