Methyl 2-cyano-3-methylbut-2-enoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR300789-10G OR300789-1G OR300789-5G
APOSOR300789-10GEA 593 EUR
APOSOR300789-10G APOSOR300789-1G APOSOR300789-5G
Methyl 2-cyano-3-methylbut-2-enoate
Methyl 2-cyano-3-methylbut-2-enoate
Formule: C₇H₉NO₂
Smeltpunt: 20…21 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085476
CAS nummer: 6666-75-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III