3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-tert-butyl-4-cyanopyrazole
OR300793-1G OR300793-50MG OR300793-100MG OR300793-250MG OR300793-500MG
APOSOR300793-1GEA 250 EUR
APOSOR300793-1G APOSOR300793-50MG APOSOR300793-100MG APOSOR300793-250MG APOSOR300793-500MG
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
Formule: C₈H₁₁N₃
Smeltpunt: 131…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00121111
CAS nummer: 875554-79-3