Ethyl 3-(4-benzylpiperidin-1-yl)propionate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300893-1G OR300893-5G
APOSOR300893-1GEA 0 EUR
APOSOR300893-1G APOSOR300893-5G
Ethyl 3-(4-benzylpiperidin-1-yl)propionate
Ethyl 3-(4-benzylpiperidin-1-yl)propionate
Formule: C₁₇H₂₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13633484
CAS nummer: 1099610-66-8