2-(Methylamino)pentanenitrile hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300894-1G OR300894-5G
APOSOR300894-1GEA 0 EUR
APOSOR300894-1G APOSOR300894-5G
2-(Methylamino)pentanenitrile hydrochloride
2-(Methylamino)pentanenitrile hydrochloride
Formule: C₆H₁₂N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28122843
CAS nummer: 1672675-22-7