3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300895-1G OR300895-5G
APOSOR300895-1GEA 0 EUR
APOSOR300895-1G APOSOR300895-5G
3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₈N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28122844
CAS nummer: 1672675-20-5