1,1-Dimethylguanidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300899-1G OR300899-5G OR300899-250MG
APOSOR300899-1GEA 39.5 EUR
APOSOR300899-1G APOSOR300899-5G APOSOR300899-250MG
1,1-Dimethylguanidine hydrochloride
1,1-Dimethylguanidine hydrochloride
Formule: C₃H₉N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00152443
CAS nummer: 22583-29-5