1,1-Diethylguanidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR300900-1G
OR300900-250MG
APOSOR300900-1GEA
0
EUR
APOSOR300900-1G
APOSOR300900-250MG
1,1-Diethylguanidine hydrochloride 95%
1,1-Diethylguanidine hydrochloride
Formule:
C₅H₁₃N₃·ClH Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00035042 CAS nummer: 1114-39-2 |