Pyrrolidine-1-carboxamidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR300903-1G OR300903-5G
APOSOR300903-1GEA 61.9 EUR
APOSOR300903-1G APOSOR300903-5G
Pyrrolidine-1-carboxamidine hydrochloride
Pyrrolidine-1-carboxamidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25963774
CAS nummer: 49755-46-6