1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR301010-5G OR301010-250MG OR301010-1G
APOSOR301010-5GEA 312 EUR
APOSOR301010-5G APOSOR301010-250MG APOSOR301010-1G
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179403
CAS nummer: 193751-54-1